3,6-Diklorpyridazin 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
113711000 113715000
ACRO113711000EA 1650 NOK
ACRO113711000 ACRO113715000
3,6-Diklorpyridazin 97%
3,6-Diklorpyridazin
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,98 g/mol
Kokepunkt: 89…91 °C (0,2 mmHg)
Smeltepunkt: 65…69 °C
Tetthet: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006466
CAS-nummer: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 70 °C
GC ≥96.0 %