3,6-Diklorpyridazin for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42712.0025 8.42712.0100
8.42712.0025EA 1175 NOK
8.42712.0025 8.42712.0100
3,6-Diklorpyridazin for syntese, Sigma-Aldrich®
3,6-Diklorpyridazin
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,98 g/mol
Kokepunkt: 89…91 °C (0,2 mmHg)
Smeltepunkt: 70 °C
Tetthet: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006466
CAS-nummer: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
FN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.0012 g/l (20 °C)
Melting Point 72 °C
Molar Mass 148.98 g/mol