2-Bromo-5-chloropyridine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
378980010 378980050
ACRO378980010EA 1225 NOK
ACRO378980010 ACRO378980050
2-Bromo-5-chloropyridine 98%
2-Bromo-5-chloropyridine
Formel: C₅H₃BrClN
Smeltepunkt: 65…69 °C
MDL nummer: MFCD00234006
CAS-nummer: 40473-01-6
FN: 2811
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 69 °C
GC ≥97.5 %