5-Bromo-2-fluoropyridine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
378460050 378460250
ACRO378460050EA 605 NOK
ACRO378460050 ACRO378460250
5-Bromo-2-fluoropyridine 99%
5-Bromo-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₃BrFN
MW: 175,99 g/mol
Kokepunkt: 63 °C (15 mmHg)
Flash punkt: 73 °C
MDL nummer: MFCD01863742
CAS-nummer: 766-11-0
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %