2-Amino-3-bromopyridine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
360580050 360580250
ACRO360580050EA 730 NOK
ACRO360580050 ACRO360580250
2-Amino-3-bromopyridine 98%
2-Amino-3-bromopyridine
Formel: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
Smeltepunkt: 61…65 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03095187
CAS-nummer: 13534-99-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 65 °C
GC ≥97.5 %