2-Amino-5-bromopyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromo-2-pyridylamine, 5-Bromopyridin-2-amine
153740050 153740250
ACRO153740050EA 495 NOK
ACRO153740050 ACRO153740250
2-Amino-5-bromopyridine 97%
2-Amino-5-bromopyridine
Formel: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
Kokepunkt: 244 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 135…138 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006323
CAS-nummer: 1072-97-5
EINECS: 214-019-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 140 °C
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %