2-Amino-6-bromopyridine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Bromo-2-pyridylamine, 6-Bromopyridin-2-amine
376870050 376870250 376871000
ACRO376870050EA 1050 NOK
ACRO376870050 ACRO376870250 ACRO376871000
2-Amino-6-bromopyridine 98%
2-Amino-6-bromopyridine
Formel: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
Smeltepunkt: 88…91 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00137843
CAS-nummer: 19798-81-3
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 90 °C
GC ≥97.5 %