4-Amino-3-bromopyridine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Bromo-4-pyridylamine, 3-Bromopyridin-4-amine
AC36062.1 AC36062.10 360620010 360620050
MAYBAC36062.1EA 0 NOK
MAYBAC36062.1 MAYBAC36062.10 ACRO360620010 ACRO360620050
4-Amino-3-bromopyridine 98%
4-Amino-3-bromopyridine
Formel: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
Kokepunkt: 244 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 67…71 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02068297
CAS-nummer: 13534-98-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 71 °C
GC ≥97.5 %