5-Bromo-2-methoxypyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
376880050 376880250
ACRO376880050EA 685 NOK
ACRO376880050 ACRO376880250
5-Bromo-2-methoxypyridine 97%
5-Bromo-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Kokepunkt: 80 °C (12 mmHg)
Flash punkt: 96 °C
MDL nummer: MFCD01318952
CAS-nummer: 13472-85-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5530 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %