2-Bromo-3-hydroxypyridine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromo-3-pyridinol
152170050 152170250
ACRO152170050EA 610 NOK
ACRO152170050 ACRO152170250
2-Bromo-3-hydroxypyridine 99%
2-Bromo-3-hydroxypyridine
Formel: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Kokepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 185…188 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006220
CAS-nummer: 6602-32-0
EINECS: 229-547-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %