2-Bromo-5-hydroxypyridine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromo-5-pyridinol, 6-Bromopyridin-3-ol
H27228.06 H27228.03
H27228.06EA 4900 NOK
H27228.06 H27228.03
2-Bromo-5-hydroxypyridine 95%
2-Bromo-5-hydroxypyridine
Purity: 95% CAS No.: 55717-45-8 Molecular Formula: C5H4BrNO Formula Weight: 174.00 Melting Point: 133-136° MDL No.: MFCD04114184
Formel: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Smeltepunkt: 133…136 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04114184
CAS-nummer: 55717-45-8