3-Bromo-2-hydroxypyridine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Bromopyridin-2(1H)-one, 3-Bromopyridin-2-ol, 3-Bromo-2-pyridinol
B2330-25G B2330-5G
TCIAB2330-25GEA 1750 NOK
TCIAB2330-25G TCIAB2330-5G
3-Bromo-2-hydroxypyridine ≥97.0% (by GC)
3-Bromo-2-hydroxypyridine
Formel: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03411569
CAS-nummer: 13466-43-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=054b0ef6bad031ea9f433d1ab6b7be964a2fb971&vid=054b0ef6bad031ea9f433d1ab6b7be964a2fb971&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 178.0 to 186.0 deg-C