5-Bromo-2-hydroxypyridine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromo-2-pyridinol, 3-Bromo-6-hydroxypyridine, 3-Bromo-6-pyridinol, 5-Bromopyridin-2-ol
357640050 357640250
ACRO357640050EA 730 NOK
ACRO357640050 ACRO357640250
5-Bromo-2-hydroxypyridine 99%
5-Bromo-2-hydroxypyridine
Formel: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Smeltepunkt: 179…182 °C
MDL nummer: MFCD00234042
CAS-nummer: 13466-38-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 182 °C
GC ≥98.5 %