6-Chloronicotinic acid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Chloropyridine-3-carboxylic acid, 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid
168690050 168690250 168691000
ACRO168690050EA 555 NOK
ACRO168690050 ACRO168690250 ACRO168691000
6-Chloronicotinic acid 99%
6-Chloronicotinic acid
Formel: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Kokepunkt: 284 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 186…190 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006241
CAS-nummer: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %