2-Chloro-4-iodopyridine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
378420050 378420250
ACRO378420050EA 1450 NOK
ACRO378420050 ACRO378420250
2-Chloro-4-iodopyridine 98%
2-Chloro-4-iodopyridine
Formel: C₅H₃ClIN
Smeltepunkt: 41…45 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01861983
CAS-nummer: 153034-86-7
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to brown-yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 45 °C
GC ≥97.5 %