2-Chloro-5-iodopyridine 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
379070010 379070050 379070250
ACRO379070010EA 745 NOK
ACRO379070010 ACRO379070050 ACRO379070250
2-Chloro-5-iodopyridine 98+%
2-Chloro-5-iodopyridine
Formel: C₅H₃ClIN
Smeltepunkt: 96…99 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01863635
CAS-nummer: 69045-79-0
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to yellow to light beige Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
HPLC ≥98.0 %