4-Amino-2-chloropyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Chloro-4-aminopyridine
345450050 345450250 AC34545.1 AC34545.10 345451000
ACRO345450050EA 885 NOK
ACRO345450050 ACRO345450250 MAYBAC34545.1 MAYBAC34545.10 ACRO345451000
4-Amino-2-chloropyridine 97%
4-Amino-2-chloropyridine
Formel: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Kokepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 92…94 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00060089
CAS-nummer: 14432-12-3
EINECS: 238-403-0
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %