Isonicotinonitrile 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Pyridinecarbonitrile, Pyridine-4-carbonitrile, 4-Cyanopyridine
110871000 110875000 110870025 110870250
ACRO110871000EA 440 NOK
ACRO110871000 ACRO110875000 ACRO110870025 ACRO110870250
Isonicotinonitrile 98%
Isonicotinonitrile
Formel: C₆H₄N₂
MW: 104,11 g/mol
Kokepunkt: 196 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 77…81 °C
Flash punkt: 88 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006417
CAS-nummer: 100-48-1
EINECS: 202-856-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to beige to light brown Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %