Nikotinsyre (Niacin) for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18714.0100 8.18714.1000
8.18714.0100EA 403 NOK
8.18714.0100 8.18714.1000
Nikotinsyre (Niacin) for syntese, Sigma-Aldrich®
Nikotinsyre (Niacin)
Formel: C₆H₅NO₂
Kokepunkt: 258 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 142 °C
Tetthet: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 193 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006391
CAS-nummer: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Indeks: 13,06552
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 18 g/l (20 °C)
Melting Point 236.6 °C
Molar Mass 123.11 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
Flash Point 193 °C
Density 1.47 g/cm3 (20 °C)
pH 2.7 (18 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 °C Dust