Pyridine-2,6-dicarboxylic acid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
131880250
131881000
131885000
ACRO131880250EA
435
NOK
ACRO131880250
ACRO131881000
ACRO131885000
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid 99%
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Formel:
C₇H₅NO₄ MW: 167,12 g/mol Kokepunkt: 357 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 248…250 °C Flash punkt: 188 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00006299 CAS-nummer: 499-83-2 EINECS: 207-894-3 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.3 % (K.F.) |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % |