Pyridine-2,6-dicarboxylic acid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00614.0100 8.00614.1000 8.00614.9025
8.00614.0100EA 620 NOK
8.00614.0100 8.00614.1000 8.00614.9025
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid for syntese, Sigma-Aldrich®
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Formel: C₇H₅NO₄
Kokepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 327 °C
Flash punkt: 188 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006299
CAS-nummer: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 224 - 255 °C
Molar Mass 167.12 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 188 °C
pH 2.0 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 620 °C