Pyridine-3,5-dicarboxylic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Dinicotinic acid, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid
131900100 131900500
ACRO131900100EA 1375 NOK
ACRO131900100 ACRO131900500
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid 98%
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid
Formel: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Kokepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: >300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006393
CAS-nummer: 499-81-0
EINECS: 207-893-8
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥96.0 %