2-Pyridintiol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Pyridine-2-thiol, 2-Mercaptopyridine
125540025 125540250 125541000
ACRO125540025EA 315 NOK
ACRO125540025 ACRO125540250 ACRO125541000
2-Pyridintiol 98%
2-Pyridintiol
Formel: C₅H₅NS
MW: 111,17 g/mol
Kokepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 126…130 °C
Flash punkt: 125 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006285
CAS-nummer: 2637-34-5
EINECS: 220-131-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
Titration Iodimetric ≥97.5 %