4-Pyridintiol 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Pyridine-4-thiol, 4-Mercaptopyridine
164710100 164710010
ACRO164710100EA 2475 NOK
ACRO164710100 ACRO164710010
4-Pyridintiol 96%
4-Pyridintiol
Formel: C₅H₅NS
MW: 111,17 g/mol
Smeltepunkt: 182…189 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00006422
CAS-nummer: 4556-23-4
EINECS: 224-926-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to yellow-green to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %