2-Chloro-6-methylpyridine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Chloro-2-picoline
152230100 152230010
ACRO152230100EA 850 NOK
ACRO152230100 ACRO152230010
2-Chloro-6-methylpyridine 98%
2-Chloro-6-methylpyridine
Formel: C₆H₆ClN
MW: 127,57 g/mol
Kokepunkt: 64…68 °C (10 mmHg)
Tetthet: 1,16 g/cm³
Flash punkt: 73 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006245
CAS-nummer: 18368-63-3
EINECS: 242-241-6
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %