2-Acetylpyridine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(Pyridin-2-yl)ethanone, Methyl 2-pyridyl ketone
102680250 102681000 102685000
ACRO102680250EA 730 NOK
ACRO102680250 ACRO102681000 ACRO102685000
2-Acetylpyridine 98%
2-Acetylpyridine
Formel: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Kokepunkt: 188…189 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 8…10 °C
Tetthet: 1,08 g/cm³
Flash punkt: 76 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006303
CAS-nummer: 1122-62-9
EINECS: 214-355-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %