4-Acetylpyridine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 4-pyridyl ketone
102700100 102701000 102705000
ACRO102700100EA 395 NOK
ACRO102700100 ACRO102701000 ACRO102705000
4-Acetylpyridine 98%
4-Acetylpyridine
Formel: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Kokepunkt: 212 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 13…16 °C
Tetthet: 1,09 g/cm³
Flash punkt: 104 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006433
CAS-nummer: 1122-54-9
EINECS: 214-350-9
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %