2-(2-Aminoethyl)pyridine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Pyridylethylamine, 2-(2-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-2-ylethanamine
103690100 103690010 103690500
ACRO103690100EA 2150 NOK
ACRO103690100 ACRO103690010 ACRO103690500
2-(2-Aminoethyl)pyridine 95%
2-(2-Aminoethyl)pyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Kokepunkt: 105…106 °C (10 mmHg)
Tetthet: 1,021 g/cm³
Flash punkt: 100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006367
CAS-nummer: 2706-56-1
EINECS: 220-295-1
FN: 2735
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %