2-Amino-4-methylpyridine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Aminopicoline, 2-Amino-4-picoline, 4-Methyl-2-pyridylamine, 4-Methylpyridin-2-amine
153861000 153865000
ACRO153861000EA 620 NOK
ACRO153861000 ACRO153865000
2-Amino-4-methylpyridine 98%
2-Amino-4-methylpyridine
Formel: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Kokepunkt: 230 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 96…101 °C
Flash punkt: 118 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006321
CAS-nummer: 695-34-1
EINECS: 211-780-9
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,00465
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to beige to brown Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 101 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %