2-Amino-5-methylpyridine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 6-Amino-3-picoline, 5-Methyl-2-pyridylamine, 5-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-5-picoline
104390100 104390500
ACRO104390100EA 440 NOK
ACRO104390100 ACRO104390500
2-Amino-5-methylpyridine 99%
2-Amino-5-methylpyridine
Formel: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Kokepunkt: 227,1 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 80…81 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006328
CAS-nummer: 1603-41-4
EINECS: 216-503-5
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 77 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %