2-Benzoylpyridine 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Phenyl(pyridin-2-yl)methanone, Phenyl 2-pyridyl ketone
105800250 105801000
ACRO105800250EA 500 NOK
ACRO105800250 ACRO105801000
2-Benzoylpyridine 99+%
2-Benzoylpyridine
Formel: C₁₂H₉NO
MW: 183,21 g/mol
Kokepunkt: 317 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 42…44 °C
Tetthet: 1,171 g/cm³ (0 °C)
Flash punkt: 150 °C
MDL nummer: MFCD00006300
CAS-nummer: 91-02-1
EINECS: 202-034-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 44 °C
GC ≥99.0 %