2,4-Dichloropyrimidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
162650250 162650050 162651000
ACRO162650250EA 2150 NOK
ACRO162650250 ACRO162650050 ACRO162651000
2,4-Dichloropyrimidine 97%
2,4-Dichloropyrimidine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,98 g/mol
Kokepunkt: 101 °C (23 mmHg)
Smeltepunkt: 57…62 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006061
CAS-nummer: 3934-20-1
EINECS: 223-508-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to beige to grey Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 62 °C
GC ≥96.0 %