2-Chloropyrimidine 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
185840100 185840500 185842500
ACRO185840100EA 595 NOK
ACRO185840100 ACRO185840500 ACRO185842500
2-Chloropyrimidine 98+%
2-Chloropyrimidine
Formel: C₄H₃ClN₂
MW: 114.53 g/mol
Kokepunkt: 75…76 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 62…66 °C
Flash punkt: 98 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006060
CAS-nummer: 1722-12-9
EINECS: 217-020-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to light orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥98.0 %