4-Aminopyrimidine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
345070010 345070050
ACRO345070010EA 2075 NOK
ACRO345070010 ACRO345070050
4-Aminopyrimidine 98%
4-Aminopyrimidine
Formel: C₄H₅N₃
MW: 95.1 g/mol
Smeltepunkt: 151…155 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006112
CAS-nummer: 591-54-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 155 °C
HPLC ≥97.5 %