2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Aminoisocytosin, 2,4-Diamino-6-pyrimidinol, 2,4-Diaminopyrimidin-6-ol
112241000 112240250
ACRO112241000EA 1050 NOK
ACRO112241000 ACRO112240250
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine 96%
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Formel: C₄H₆N₄O
MW: 126,12 g/mol
Kokepunkt: 373 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 270…290 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006098
CAS-nummer: 56-06-4
EINECS: 200-254-4
Merck Indeks: 13,03001
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.5 %