Pyrrol 99%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1H-Pyrrole
157710250 157711000 157715000 157710025
ACRO157710250EA 560 NOK
ACRO157710250 ACRO157711000 ACRO157715000 ACRO157710025
Pyrrol 99%, extra pure
Pyrrole
Formel: C₄H₅N
MW: 67,09 g/mol
Kokepunkt: 129…131 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –23 °C
Tetthet: 0,96 g/cm³
Flash punkt: 36 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005216
CAS-nummer: 109-97-7
EINECS: 203-724-7
FN: 1992
ADR: 3,III
Merck Indeks: 12,08198
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5080 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.15 %
GC ≥98.5 %