2-Acetyl-1H-pyrrole 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl-2-pyrrolylketon, Methyl 2-pyrrolyl ketone, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethanone, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetylpyrrole
252490050 252490250
ACRO252490050EA 625 NOK
ACRO252490050 ACRO252490250
2-Acetyl-1H-pyrrole 99%
2-Acetyl-1H-pyrrole
Formel: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Kokepunkt: 220 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 88…91 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005220
CAS-nummer: 1072-83-9
EINECS: 214-016-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 91 °C
GC ≥98.5 %