1-Methylpyrrole 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: N-Methylpyrrole, 1-Methyl-1H-pyrrole
127601000 127605000
127601000.EA 995 NOK
127601000. 127605000.
1-Methylpyrrole 99+%
1-Methylpyrrole
Formel: C₅H₇N
MW: 81,12 g/mol
Kokepunkt: 112 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –57 °C
Tetthet: 0,91 g/cm³
Flash punkt: 16 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005345
CAS-nummer: 96-54-8
EINECS: 202-513-7
FN: 1992
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4890 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %