1,1,1,3,3,3-Heksametyldisilazan 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Hexamethyldisilazane
120580100 120581000 120585000 120580025
ACRO120580100EA 355 NOK
ACRO120580100 ACRO120581000 ACRO120585000 ACRO120580025
1,1,1,3,3,3-Heksametyldisilazan 98%
1,1,1,3,3,3-Heksametyldisilazan
Formel: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
MW: 161,39 g/mol
MDL nummer: MFCD00008259
CAS-nummer: 999-97-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤30 APHA