1,1,1,3,3,3-Heksametyldisilazan for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: Hexamethyldisilazane
8.04324.0050 8.04324.0250 8.04324.1000
8.04324.0050EA 311 NOK
8.04324.0050 8.04324.0250 8.04324.1000
1,1,1,3,3,3-Heksametyldisilazan for syntese, Sigma-Aldrich®
1,1,1,3,3,3-Heksametyldisilazan
Formel: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
MW: 161,39 g/mol
MDL nummer: MFCD00008259
CAS-nummer: 999-97-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) decomposes
Melting Point -82 °C
Molar Mass 161.39 g/mol
Boiling Point 126 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 15 °C
Explosion Limit 0.8 - 25.9 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 325 °C
Viscosity Kinematic 0.9 mm2/s (25 °C)