1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
216510250 216511000 216515000
ACRO216510250EA 665 NOK
ACRO216510250 ACRO216511000 ACRO216515000
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane 97%
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Formel: C₄H₁₄OSi₂
Kokepunkt: 70…71 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –78 °C
Tetthet: 0,76 g/cm³
Flash punkt: –20 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008256
CAS-nummer: 3277-26-7
EINECS: 221-906-4
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3690 to 1.3710 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %