Metenamin 98.5% contains an anticaking agent
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
232890010 232890025
ACRO232890010EA 650 NOK
ACRO232890010 ACRO232890025
Metenamin 98.5% contains an anticaking agent
Metenamin
Formel: C₆H₁₂N₄
Smeltepunkt: 260 °C (subl.)
Tetthet: 1,33 g/cm³
Flash punkt: 250 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006895
CAS-nummer: 100-97-0
EINECS: 202-905-8
FN: 1328
ADR: 4.1,III
Merck Indeks: 13,05994
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ecbb5df5394322c2150525ce6e9f48b5aadde7&vid=04b623f7f333c7cf159016619cf91fc792af9a3f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Ash 0.5 % to 3.0 % (anticaking agent)
Titration excess HCl ≥98.0 %