Metenamin ≥99.0% for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18712.0100 8.18712.1000 8.18712.5000 8.18712.9050
8.18712.0100EA 245 NOK
8.18712.0100 8.18712.1000 8.18712.5000 8.18712.9050
Metenamin ≥99.0% for syntese, Sigma-Aldrich®
Metenamin
Formel: C₆H₁₂N₄
Smeltepunkt: 280 °C
Tetthet: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 250 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006895
CAS-nummer: 100-97-0
EINECS: 202-905-8
FN: 1328
ADR: 4.1,III
Merck Indeks: 13,05994
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ecbb5df5394322c2150525ce6e9f48b5aadde7&vid=04b623f7f333c7cf159016619cf91fc792af9a3f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (HClO₄) ≥99.0%
Identity (IR) Passes Test
Bulk Density 600 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 250 °C
Density 1.33 g/cm3 (20 °C)
pH 7.0 - 9.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 390 °C
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable Solid