Metenamin ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Leverandør: VWR Chemicals
|
Warning
|
24560.291EA
1575
NOK
24560.291
24560.260
Metenamin ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Metenamin
Formel:
C₆H₁₂N₄ Smeltepunkt: 280 °C Tetthet: 1,33 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 250 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00006895 CAS-nummer: 100-97-0 EINECS: 202-905-8 FN: 1328 ADR: 4.1,III Merck Indeks: 13,05994 |
Spesifikasjon Testresultater
Assay | Min. 99.0 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.05 % |
Water | Max. 1 % |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |