3-Methoxythiophene 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
381680010 381680050 381680250
ACRO381680010EA 545 NOK
ACRO381680010 ACRO381680050 ACRO381680250
3-Methoxythiophene 98%
3-Methoxythiophene
Formel: C₅H₆OS
Kokepunkt: 80…82 °C (65 mmHg)
Smeltepunkt: –7 °C
Tetthet: 1,143 g/cm³
Flash punkt: 49 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00043894
CAS-nummer: 17573-92-1
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to green to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %