2-Thiophenesulphonyl chloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Thiophene-2-sulphonyl chloride
420890050 420890250
ACRO420890050EA 975 NOK
ACRO420890050 ACRO420890250
2-Thiophenesulphonyl chloride 98%
2-Thiophenesulphonyl chloride
Formel: C₄H₃ClO₂S₂
MW: 182,65 g/mol
Kokepunkt: 80 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 27…29 °C
Flash punkt: >113 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005426
CAS-nummer: 16629-19-9
EINECS: 240-677-1
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to blue-green to brown-purple Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 % (Ex Cl)
GC ≥97.0 %