2-Acetylthiophene 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-Thiophen-2-yl-ethanone, 1-(2-Thienyl)-1-ethanone, Methyl 2-thienyl ketone
102721000 102725000
ACRO102721000EA 800 NOK
ACRO102721000 ACRO102725000
2-Acetylthiophene 98%
2-Acetylthiophene
Formel: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Kokepunkt: 214 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 10…11 °C
Tetthet: 1,16 g/cm³
Flash punkt: 91 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005442
CAS-nummer: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
FN: 2810
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5640 to 1.5660 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %