2-Acetylthiophene for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
|
Danger
|
Synonymer:
1-Thiophen-2-yl-ethanone, 1-(2-Thienyl)-1-ethanone, Methyl 2-thienyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00175.0050
8.00175.0250
8.00175.0050EA
985
NOK
8.00175.0050
8.00175.0250
2-Acetylthiophene for syntese, Sigma-Aldrich®
2-Acetylthiophene
Formel:
C₆H₆OS MW: 126,18 g/mol Kokepunkt: 214 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 9 °C Tetthet: 1,1704 g/cm³ (20 °C) |
MDL nummer:
MFCD00005442 CAS-nummer: 88-15-3 EINECS: 201-804-6 FN: 2810 ADR: 6.1,II |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | 14 g/l (30 °C) |
Melting Point | 9 - 11 °C |
Molar Mass | 126.18 g/mol |
Boiling Point | 211 - 213 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 97 °C |
Density | 1.17 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 265 °C DIN 51794 |