2-Acetylthiophene for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 1-Thiophen-2-yl-ethanone, 1-(2-Thienyl)-1-ethanone, Methyl 2-thienyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00175.0050 8.00175.0250
8.00175.0050EA 985 NOK
8.00175.0050 8.00175.0250
2-Acetylthiophene for syntese, Sigma-Aldrich®
2-Acetylthiophene
Formel: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Kokepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 9 °C
Tetthet: 1,1704 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00005442
CAS-nummer: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
FN: 2810
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 14 g/l (30 °C)
Melting Point 9 - 11 °C
Molar Mass 126.18 g/mol
Boiling Point 211 - 213 °C (1013 hPa)
Flash Point 97 °C
Density 1.17 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 265 °C DIN 51794