3-Acetylthiophene 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 3-thienyl ketone, 1-(3-Thienyl)-1-ethanone
188020100 188020010
ACRO188020100EA 1475 NOK
ACRO188020100 ACRO188020010
3-Acetylthiophene 98%
3-Acetylthiophene
Formel: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Kokepunkt: 208…210 °C (748 mmHg)
Smeltepunkt: 57…61 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005468
CAS-nummer: 1468-83-3
EINECS: 215-996-4
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to light brown Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥97.5 %