Symclosene 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Trichloro-1,3,5-triazinetrion, 1,3,5-Trichlorohexahydro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, Trichlorocyanuric acid, TCCA, 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, Trichloroisocyanuric acid
421540010 421542500 421540050
ACRO421540010EA 1500 NOK
ACRO421540010 ACRO421542500 ACRO421540050
Symclosene 99%
Symclosene
Formel: C₃Cl₃N₃O₃
MW: 232,41 g/mol
Kokepunkt: 413 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 245…251 °C
Tetthet: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: ≥ 225 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006553
CAS-nummer: 87-90-1
EINECS: 201-782-8
FN: 2468
ADR: 5.1,II
Merck Indeks: 12,09188
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥98.5 %